Stampa…
4-Nitrophenyl-ɑ-L-fucopyranoside
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIM1205-1G BIM1205-250MG
APOSBIM1205-1GEA 429 EUR
APOSBIM1205-1G APOSBIM1205-250MG
4-Nitrophenyl-ɑ-L-fucopyranoside
4-Nitrophenyl-alpha-L-fucopyranoside
Formula: C₁₂H₁₅NO₇
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063697
CAS Number: 10231-84-2