Stampa…
4-Nitrophenyl-N-acetyl-b-D-galactosaminide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Gb5-β-pNP, 4-Nitrophenyl 2-Acetamido-2-deoxy-beta-D-galactopyranoside, 4-Nitrophenyl N-Acetyl-beta-D-galactosaminide, N-((2S,3R,4R,5R,6R)-4,5-Dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-(4-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)acetamide
BIM1204-1G BIM1204-250MG BIM1204-500MG
APOSBIM1204-1GEA 219 EUR
APOSBIM1204-1G APOSBIM1204-250MG APOSBIM1204-500MG
4-Nitrophenyl-N-acetyl-b-D-galactosaminide
4-Nitrophenyl-N-acetyl-b-D-galactosaminide
Substrate for N-Acetyl-b-D-glucosaminidase
Formula: C₁₄H₁₈N₂O₈
Peso molecolare: 342,31 g/mol
Punto di fusione: 207 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00067360
CAS Number: 14948-96-0
EINECS: 239-024-3