Stampa…
4-Methylumbelliferyl-2-acetamido-2-deoxy-6-sulphate-Β-D-glucopyranoside sodium salt
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIM1189-100MG BIM1189-25MG BIM1189-50MG
APOSBIM1189-100MGEA 640 EUR
APOSBIM1189-100MG APOSBIM1189-25MG APOSBIM1189-50MG
4-Methylumbelliferyl-2-acetamido-2-deoxy-6-sulphate-Β-D-glucopyranoside sodium salt
4-Methylumbelliferyl-2-acetamido-2-deoxy-6-sulphate-Β-D-glucopyranoside sodium salt
Fluorescent substrate for isoenzyme A of N-acetyl-b-D-glucosaminidase (Hexosaminidase A)
Peso molecolare: 481,50 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00132972
CAS Number: 142439-99-4