Stampa…
Ponatinib free base 99+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-(2-Imidazo[1,2-b]pyridazin-3-ylethynyl)-4-methyl-N-[4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl]-benzamide, 3-(Imidazo[1,2-b]pyridazin-3-ylethynyl)-4-methyl-N-(4-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)-3-(trifluoromethyl)phenyl)benzamide, AP24534
BIM1122-25MG BIM1122-50MG BIM1122-100MG
APOSBIM1122-25MGEA 102 EUR
APOSBIM1122-25MG APOSBIM1122-50MG APOSBIM1122-100MG
Ponatinib free base 99+%
Ponatinib
Formula: C₂₉H₂₇F₃N₆O
Peso molecolare: 532,56 g/mol
Punto di fusione: 190 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD17215203
CAS Number: 943319-70-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III