Stampa…
2-Iodosobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIM111-1G BIM111-5G
APOSBIM111-1GEA 40.6 EUR
APOSBIM111-1G APOSBIM111-5G
2-Iodosobenzoic acid
2-Iodosobenzoic acid
Cleaves at carboxyl side of tryptophanRef: Mahoney,W.C.&Hermodson,M.A(1979)Biochemistry 18, 3810-3814
Formula: C₇H₅IO₃
Peso molecolare: 264.02 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00002401
CAS Number: 304-91-6
EINECS: 206-159-4