Stampa…
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucopyranoside
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIM1097-10G BIM1097-1G BIM1097-5G
APOSBIM1097-10GEA 255 EUR
APOSBIM1097-10G APOSBIM1097-1G APOSBIM1097-5G
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucopyranoside
4-Methylumbelliferyl-beta-D-glucopyranoside
Fluorescent substrate for b-D-galactosidase.
Formula: C₁₆H₁₈O₈
Punto di fusione: 210…212 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00063694
CAS Number: 18997-57-4
EINECS: 242-736-7