4-Methylumbelliferyl-alpha-D-glucopyranoside
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Methyl-7-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2H-chromen-2-one, 4-Methylumbelliferyl-α-D-Glucopyranoside, 4-MU-alpha-D-Glc
Fluorescent substrate for a-D-glucoside.
Formula:
C₁₆H₁₈O₈ Peso molecolare: 338.32 g/mol Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00067661 CAS Number: 17833-43-1 EINECS: 241-794-0 |