Stampa…
4-Methylumbelliferyl-β-D-galactopyranoside
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIM1095-1G BIM1095-5G
APOSBIM1095-1GEA 31.9 EUR
APOSBIM1095-1G APOSBIM1095-5G
4-Methylumbelliferyl-β-D-galactopyranoside
4-Methylumbelliferyl-β-D-galactopyranoside
Fluorescent substrate for b-D-galactosidase.
Formula: C₁₆H₁₈O₈
Punto di fusione: 260 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00036773
CAS Number: 6160-78-7
EINECS: 228-185-5