Stampa…
4-Methylumbelliferyl-alpha-D-galactopyranoside
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Methylumbelliferyl-α-D-galactopyranoside, 4-methylumbelliferyl galactose, 4-MU-alpha-D-Gal, 4-methylumbelliferone-alpha-D-galactoside, 4-Methyl-7-(((2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2H-chromen-2-one, 4-methylumbelliferyl-galactopyranoside, ((beta-D)-galactosyloxy)-isomer
BIM1094-100MG BIM1094-250MG
APOSBIM1094-100MGEA 154 EUR
APOSBIM1094-100MG APOSBIM1094-250MG
4-Methylumbelliferyl-alpha-D-galactopyranoside
4-Methylumbelliferyl-alpha-D-galactopyranoside
Formula: C₁₆H₁₈O₈
Peso molecolare: 338.312 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00063278
CAS Number: 38597-12-5
EINECS: 254-031-1