Stampa…
4-Methylumbelliferyl-Β-D-cellobiopyranoside
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Methylumbelliferyl beta-D-Cellobioside
BIM1091-100MG BIM1091-500MG
APOSBIM1091-100MGEA 58.2 EUR
APOSBIM1091-100MG APOSBIM1091-500MG
4-Methylumbelliferyl-Β-D-cellobiopyranoside
4-Methylumbelliferyl-Β-D-cellobiopyranoside
Formula: C₂₂H₂₈O₁₃
Peso molecolare: 500,45 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00063279
CAS Number: 72626-61-0
EINECS: 276-744-7