4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-β-D-galactosaminide hydrate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Fluorescent substrate for N-acetyl-b-D-galactosaminidase.
Formula:
C₁₈H₂₁NO₈ Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00067658 CAS Number: 36476-29-6 |