Stampa…
N-Acetyl-D-galactosamine ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Acetamido-2-deoxy-D-galactose, D-N-Acetylgalactosamine, 2-Acetamino-2-deoxy-alpha-D-galactopyranose, GalNAc, N-Acetylchondrosamine
BIM1065-1G BIM1065-5G
APOSBIM1065-1GEA 80 EUR
APOSBIM1065-1G APOSBIM1065-5G
N-Acetyl-D-galactosamine ≥98%
N-Acetyl-D-galactosamine
Formula: C₈H₁₅NO₆
Peso molecolare: 221,21 g/mol
Punto di fusione: 160 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00065372
CAS Number: 1811-31-0
EINECS: 217-321-9