N-Acetylneuraminic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₁₉NO₉ Punto di fusione: 184…186 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00006620 CAS Number: 131-48-6 |