Stampa…
γ-Cyclodextrine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: gamma-Cyclodextrin, Cyclooctaamylose, γ-Cyclodextrin, Schardinger gamma-Dextrin
BIM1016-100G BIM1016-250G BIM1016-50G
APOSBIM1016-100GEA 292 EUR
APOSBIM1016-100G APOSBIM1016-250G APOSBIM1016-50G
γ-Cyclodextrine
γ-Cyclodextrine
Formula: C₄₈H₈₀O₄₀
Peso molecolare: 1297,1248 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009595
CAS Number: 17465-86-0