Stampa…
β-Cyclodextrine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Caraway, Cycloheptaamylose, β-Cyclodextrin, Cyclomaltoheptaose, Schardinger β-Dextrin, Betadex
BIM1015-100G BIM1015-250G BIM1015-500G
APOSBIM1015-100GEA 87.3 EUR
APOSBIM1015-100G APOSBIM1015-250G APOSBIM1015-500G
β-Cyclodextrine
β-Cyclodextrine
Formula: C₄₂H₇₀O₃₅
Peso molecolare: 1134,98 g/mol
Punto di fusione: 290…300 °C
Densità: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00078139
CAS Number: 7585-39-9