Stampa…
α-Cyclodextrin
Fornitore: Apollo Scientific
BIM1014-100G BIM1014-250G BIM1014-50G
APOSBIM1014-100GEA 176 EUR
APOSBIM1014-100G APOSBIM1014-250G APOSBIM1014-50G
α-Cyclodextrin
α-Cyclodextrine
Formula: C₃₆H₆₀O₃₀
Peso molecolare: 972,84 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00078207
CAS Number: 10016-20-3