Stampa…
Maltohexaose
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIM1013-100MG BIM1013-250MG BIM1013-500MG
APOSBIM1013-100MGEA 112 EUR
APOSBIM1013-100MG APOSBIM1013-250MG APOSBIM1013-500MG
Maltohexaose
Maltohexaose
Formula: C₃₆H₆₂O₃₁
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00083650
CAS Number: 34620-77-4