Stampa…
Maltoheptaose
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIM1011-1G BIM1011-250MG BIM1011-500MG
APOSBIM1011-1GEA 799 EUR
APOSBIM1011-1G APOSBIM1011-250MG APOSBIM1011-500MG
Maltoheptaose
Maltoheptaose
Activator of phosphorylase B for the preparation of heptulose-2-phosphate.
Formula: C₄₂H₇₂O₃₆
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00064605
CAS Number: 34620-78-5
EINECS: 252-119-4