Stampa…
(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
BIM1010-25G BIM1010-100G
APOSBIM1010-25GEA 29 EUR
APOSBIM1010-25G APOSBIM1010-100G
(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetic acid 98%
(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetic acid
Formula: C₉H₉ClO₃
Punto di fusione: 118…119 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004306
CAS Number: 94-74-6
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III