Methyl-ɑ-D-mannopyranoside
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₁₄O₆ Punto di fusione: 186…196 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00063262 CAS Number: 617-04-9 EINECS: 210-502-3 |