Stampa…
Moniliformin sodium salt (from Fusarium moniliforme)
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
BIM1004-1MG BIM1004-5MG
APOSBIM1004-1MGEA 574 EUR
APOSBIM1004-1MG APOSBIM1004-5MG
Moniliformin sodium salt (from Fusarium moniliforme)
Moniliformin sodium salt
Formula: C₄HO₃·Na
Punto di fusione: 345…355 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 71376-34-6
UN: 2811
ADR: 6.1,II