Stampa…

Mithramycin A (da Streptomyces argillaceus)

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

BIM1003-25MG BIM1003-5MG BIM1003-1MG
APOSBIM1003-25MGEA 1190 EUR
APOSBIM1003-25MG APOSBIM1003-5MG APOSBIM1003-1MG
Mithramycin A (da Streptomyces argillaceus)
Mithramycin A
Formula: C₅₂H₇₆O₂₄
Punto di fusione: 180…183 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00135618
CAS Number: 18378-89-7

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR