L-Metionina ≥99%
Fornitore: Apollo Scientific
Ph.Eur, Pyrogen free
Formula:
C₅H₁₁NO₂S Punto di fusione: 284 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00063097 CAS Number: 63-68-3 EINECS: 200-562-9 |