Stampa…
Nifuratel
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-[(Methylthio)methyl]-3-[[(5-nitro-2-furanyl)methylene]amino]-2-oxazolidinone, 5-((Methylthio)methyl)-3-(((5-nitrofuran-2-yl)methylene)amino)oxazolidin-2-one
BIM0611-5G BIM0611-25G
APOSBIM0611-5GEA 147 EUR
APOSBIM0611-5G APOSBIM0611-25G
Nifuratel
Nifuratel
Formula: C₁₀H₁₁N₃O₅S
Peso molecolare: 285,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00057257
CAS Number: 4936-47-4