MOPS (Acido γ-morfolino propanosolfonico) ≥99.5% low sodium
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
- Titration ³ 99.5%
- Water content (by Karl Fischer) 1.0%
- Sodium 80 ppm
Formula:
C₇H₁₅NO₄S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006183 CAS Number: 1132-61-2 EINECS: 214-478-5 |