Stampa…
Salinomycin
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
BIM0200-5MG BIM0200-10MG
APOSBIM0200-5MGEA 122 EUR
APOSBIM0200-5MG APOSBIM0200-10MG
Salinomycin
Salinomycin
Formula: C₄₂H₇₀O₁₁
Punto di fusione: 112,5…113.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD25541652
CAS Number: 53003-10-4
UN: 3462
ADR: 6.1,II