Stampa…
L-Ergothioneine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-3-(2-Thioxo-2,3-dihydro-1H-imidazol-4-yl)-2-(trimethylammonio)propanoate, Ergothioneine
BIM0136-100MG BIM0136-250MG BIM0136-500MG
APOSBIM0136-100MGEA 87.3 EUR
APOSBIM0136-100MG APOSBIM0136-250MG APOSBIM0136-500MG
L-Ergothioneine
L-Ergothioneine
Formula: C₉H₁₅N₃O₂S
Peso molecolare: 229,3 g/mol
Punto di fusione: 255…259 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00167474
CAS Number: 497-30-3