Stampa…
D(+)-Mannosio 99,5%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIM0134-100G BIM0134-1KG BIM0134-500G
APOSBIM0134-100GEA 27.7 EUR
APOSBIM0134-100G APOSBIM0134-1KG APOSBIM0134-500G
D(+)-Mannosio 99,5%
D(+)-Mannosio
  • Heavy metals: <10ppm
Formula: C₆H₁₂O₆
Punto di fusione: 133…140 °C
Densità: 1,54 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064122
CAS Number: 3458-28-4
EINECS: 222-392-4