Stampa…
Metotrexato
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (S)-2-(4-(((2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl)(methyl)amino)benzamido)pentanedioic acid
BIM0130-1G BIM0130-5G BIM0130-10G
APOSBIM0130-1GEA 14.7 EUR
APOSBIM0130-1G APOSBIM0130-5G APOSBIM0130-10G
Metotrexato
Methotrexate
An antineoplastic agent which acts as an antimetaboliteof folic acid.
Formula: C₂₀H₂₂N₈O₅
Peso molecolare: 454,44 g/mol
Punto di fusione: 185…204 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00150847
CAS Number: 59-05-2
UN: 1544
ADR: 6.1,III