Stampa…
Minoxidil
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,6-Diamino-4-(piperidin-1-yl)pyrimidine 1-oxide, Rogaine, Loniten
BIM0127-1G BIM0127-25G BIM0127-5G
APOSBIM0127-1GEA 21.9 EUR
APOSBIM0127-1G APOSBIM0127-25G APOSBIM0127-5G
Minoxidil
Minoxidil
Formula: C₉H₁₅N₅O
Punto di fusione: 272…274 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063409
CAS Number: 38304-91-5