Stampa…
Cefaclor
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (6R,7R)-7-((R)-2-Amino-2-phenylacetamido)-3-chloro-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
BIM0109-1G BIM0109-250MG BIM0109-5G
APOSBIM0109-1GEA 125 EUR
APOSBIM0109-1G APOSBIM0109-250MG APOSBIM0109-5G
Cefaclor
Cefaclor
Formula: C₁₅H₁₄ClN₃O₄S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151471
CAS Number: 53994-73-3
EINECS: 258-909-5