Stampa…
Fosfomycin disodium salt
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Disodium (1R,2S)-1,2-Epoxypropylphosphonate, Phosphomycin Disodium Salt, (1R,2S)-1,2-Epoxypropylphosphonic Acid Disodium Salt
BIM0107-1G BIM0107-5G BIM0107-250MG
APOSBIM0107-1GEA 43.5 EUR
APOSBIM0107-1G APOSBIM0107-5G APOSBIM0107-250MG
Fosfomycin disodium salt
Fosfomycin disodium salt
Formula: C₃H₅Na₂O₄P
Peso molecolare: 182.02 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00056853
CAS Number: 26016-99-9
EINECS: 247-409-2