Stampa…
Oxacillin sodium salt monohydrate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIM0106-1G BIM0106-25G BIM0106-5G
APOSBIM0106-1GEA 14.7 EUR
APOSBIM0106-1G APOSBIM0106-25G APOSBIM0106-5G
Oxacillin sodium salt monohydrate
Oxacillin sodium salt monohydrate
Formula: C₁₉H₁₉N₃O₅S
Peso molecolare: 423,42 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00167146
CAS Number: 7240-38-2
EINECS: 214-636-3