Stampa…
Melatonin
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Melatonin, N-(2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl)acetamide
BIM0105-1G BIM0105-5G
APOSBIM0105-1GEA 84.4 EUR
APOSBIM0105-1G APOSBIM0105-5G
Melatonin
Melatonin
Formula: C₁₃H₁₆N₂O₂
Peso molecolare: 232,28 g/mol
Punto di fusione: 116…118 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00005655
CAS Number: 73-31-4
EINECS: 200-797-7