Stampa…

Lactulose

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

BIL9700-100G BIL9700-250G BIL9700-500G
APOSBIL9700-100GEA 277 EUR
APOSBIL9700-100G APOSBIL9700-250G APOSBIL9700-500G
Lactulose
Lactulose
Formula: C₁₂H₂₂O₁₁
Punto di fusione: 169 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151469
CAS Number: 4618-18-2

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR