Stampa…
Acido linoleico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dienoic acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid
BIL9075-10G BIL9075-25G BIL9075-100G
APOSBIL9075-10GEA 49.3 EUR
APOSBIL9075-10G APOSBIL9075-25G APOSBIL9075-100G
Acido linoleico
Acido linoleico
Formula: C₁₈H₃₂O₂
Punto di ebollizione: 230 °C/15mmHg
Punto di fusione: –12 °C
Densità: 0,902 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00064241
CAS Number: 60-33-3
EINECS: 200-470-9