Stampa…
2-Morpholino-8-phenylchromone ≥99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIL2940-25MG BIL2940-5MG
APOSBIL2940-25MGEA 116 EUR
APOSBIL2940-25MG APOSBIL2940-5MG
2-Morpholino-8-phenylchromone ≥99%
2-Morpholino-8-phenylchromone
Specific inhibitor (IC50 = 1.40 uM) of phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K).
Formula: C₁₉H₁₇NO₃
Punto di fusione: 180…187 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00270881
CAS Number: 154447-36-6