Stampa…
Leptomycin A
Fornitore: Apollo Scientific
BIL2100-1MG BIL2100-5MG
APOSBIL2100-1MGEA 284 EUR
APOSBIL2100-1MG APOSBIL2100-5MG
Leptomycin A
Leptomycin A
  • Antibodies
Formula: C₃₂H₄₆O₆
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 87081-36-5