Stampa…
D-(-)-Luciferin potassium salt
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIL1800-100MG BIL1800-250MG BIL1800-50MG
APOSBIL1800-100MGEA 42.2 EUR
APOSBIL1800-100MG APOSBIL1800-250MG APOSBIL1800-50MG
D-(-)-Luciferin potassium salt
D-(-)-Luciferin potassium salt
Formula: C₁₁H₇KN₂O₃S₂
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00044928
CAS Number: 115144-35-9