Stampa…
D-(-)-Luciferin free acid ≥99.5%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIL1349-100MG BIL1349-250MG BIL1349-50MG
APOSBIL1349-100MGEA 66.7 EUR
APOSBIL1349-100MG APOSBIL1349-250MG APOSBIL1349-50MG
D-(-)-Luciferin free acid ≥99.5%
D-(-)-Luciferin
L-Luciferin: <0.5%Used with firefly luciferase (BIF1350) for the determination of ATP using bioluminescence
Formula: C₁₁H₈N₂O₃S₂
Punto di fusione: 200…201 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00042929
CAS Number: 2591-17-5
EINECS: 219-981-3