Stampa…
L(+)-Lisina monocloridrato ≥99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIL0714-1KG BIL0714-500G
APOSBIL0714-1KGEA 72.5 EUR
APOSBIL0714-1KG APOSBIL0714-500G
L(+)-Lisina monocloridrato ≥99%
L(+)-Lisina monocloridrato
USP, Pyrogen free
Formula: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·HCl
Punto di fusione: 263 °C
Densità: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064564
CAS Number: 657-27-2