Stampa…
L-Lysine acetate salt 99,5%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: L-LYSINE, MONOACETATE, (2S)-2,6-diaminohexanoic acid, L-Lysine acetate, L-Lysine Acetate Salt
BIL0713-100G BIL0713-500G
APOSBIL0713-100GEA 14.7 EUR
APOSBIL0713-100G APOSBIL0713-500G
L-Lysine acetate salt 99,5%
L-Lysine acetate salt
USP, Pyrogen free
Formula: C₈H₁₈N₂O₄
Peso molecolare: 206,242 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039069
CAS Number: 57282-49-2
EINECS: 260-664-4