Stampa…
Acido Urico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1H-Purine-2,6,8(3H,7H,9H)-trione
BIK9021-250G BIK9021-500G BIK9021-100G
APOSBIK9021-250GEA 255 EUR
APOSBIK9021-250G APOSBIK9021-500G APOSBIK9021-100G
Acido Urico
Acido Urico
Formula: C₅H₄N₄O₃
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005712
CAS Number: 69-93-2
EINECS: 200-720-7