Stampa…
Apigenin 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIK9018-1G BIK9018-5G BIK9018-25G
APOSBIK9018-1GEA 43.5 EUR
APOSBIK9018-1G APOSBIK9018-5G APOSBIK9018-25G
Apigenin 97+%
Apigenin
Formula: C₁₅H₁₀O₅
Punto di fusione: 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006831
CAS Number: 520-36-5
EINECS: 208-292-3