Stampa…
L(+)-Ramnosio monoidrato
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIK9015-1KG BIK9015-100G BIK9015-500G
APOSBIK9015-1KGEA 290 EUR
APOSBIK9015-1KG APOSBIK9015-100G APOSBIK9015-500G
L(+)-Ramnosio monoidrato
L(+)-Ramnosio monoidrato
Formula: C₆H₁₂O₅·1H₂O
Punto di fusione: 90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149363
CAS Number: 10030-85-0
EINECS: 222-793-4