Stampa…
Resveratrol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIK9013-25G BIK9013-100G
APOSBIK9013-25GEA 23.2 EUR
APOSBIK9013-25G APOSBIK9013-100G
Resveratrol
Resveratrol
20% or 99%
Formula: C₁₄H₁₂O₃
Punto di fusione: 261…267 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00133799
CAS Number: 501-36-0