Stampa…
Quercetin dihydrate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-chromen-4-one dihydrate
BIK9012-25G BIK9012-100G
APOSBIK9012-25GEA 87 EUR
APOSBIK9012-25G APOSBIK9012-100G
Quercetin dihydrate
Quercetin dihydrate
Formula: C₁₅H₁₄O₉
Peso molecolare: 338.268 g/mol
Punto di fusione: 315 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149487
CAS Number: 6151-25-3