Quercetin, anidro
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
3-5-7-3-4-Pentahydroxyflavone, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-chromen-4-one, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3,5,7,3',4'-Pentahydroxyflavone
BIK9011-1G
BIK9011-25G
BIK9011-100G
APOSBIK9011-1GEA
14.7
EUR
APOSBIK9011-1G
APOSBIK9011-25G
APOSBIK9011-100G
Quercetin, anidro
Quercetin
Formula:
C₁₅H₁₀O₇ Peso molecolare: 302,25 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149487 CAS Number: 117-39-5 EINECS: 204-187-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |