Esculina sesquiidrato
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
BIK9005-100G
BIK9005-250G
BIK9005-50G
APOSBIK9005-100GEA
212
EUR
APOSBIK9005-100G
APOSBIK9005-250G
APOSBIK9005-50G
Esculina sesquiidrato
Esculina sesquiidrato
Formula:
C₁₅H₁₆O₉·1,5H₂O Punto di fusione: 195…198 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149492 CAS Number: 66778-17-4 |