Diosmin
Fornitore: Apollo Scientific
BIK9004-100G
BIK9004-25G
APOSBIK9004-100GEA
69.6
EUR
APOSBIK9004-100G
APOSBIK9004-25G
Diosmin
Diosmin
Formula:
C₂₈H₃₂O₁₅ Punto di fusione: 274 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00009772 CAS Number: 520-27-4 |